Läs mer
Isoheptyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoheptyl Bromide |
| CAS | 35354-37-1 |
| Molekylformel | C7 H15 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-5-methylhexane, 5-Methylhexyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Br/c1-7(2)5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-5-methylhexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.098 |
| Formel vikt | 178.036 |