missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isoheptyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoheptyl Bromide |
| CAS | 35354-37-1 |
| Molekylformel | C7 H15 Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Bromo-5-methylhexane, 5-Methylhexyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Br/c1-7(2)5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-5-methylhexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.098 |
| Formel vikt | 178.036 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?