Läs mer
Isohexane, contains <5% N-Hexane, Certified AR for Analysis
Produktkod. 10667602 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackning:
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10667602 1 L Plastic-coated Glass Bottle 1 L
10386420 - Plastic-coated Glass Bottle 2.5 L
10570721 5 L Metal Can 5 L
10478263 25 L Metal Can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10667602 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0411/PB15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 73513-42-5
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD00009406
InChI-nyckel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID 7892
IUPAC-namn 2-methylpentane
LEDER CCCC(C)C
Spezifikation
Smältpunkt -154°C
Färg Colorless
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Kokpunkt 60°C
Formel vikt 86.18g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isohexane
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, isoalkanes < 5% n-hexane (Iso-Hexane), Hexane, mixed isomers
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.