Specifikationer
| Smältpunkt | -154°C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Kokpunkt | 60°C |
| Formel vikt | 86.18g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Isohexane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P331-Framkalla INTE kräkning.