Läs mer
Isohexane, contains <5% N-Hexane, HPLC for Fluorescence Detection
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -154°C |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Plastic-coated Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Kokpunkt | 60°C |
| Formel vikt | 86.18g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- iso-Hexan
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.