Specifikationer
| Smältpunkt | -154°C |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 5 L |
| Förpackning | Aluminum Can |
| Fysisk form | Liquid |
| Synonym | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
| Kokpunkt | 60°C |
| Formel vikt | 86.18g/mol |