missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isohexanol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isohexanol-d7 |
| CAS | 1246819-30-6 |
| Molekylformel | C6H7D7O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Methyl-1-pentanol-d7, Anglamol 6085U-d7, NSC 91492-d7, iso-Hexanol-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,6D |
| LEDER | OCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-(methyl-d3)pentan-4,5,5,5-d4-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.22 |
| Formel vikt | 109.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?