Läs mer
Isohexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isohexanol |
| CAS | 626-89-1 |
| Molekylformel | C6H14O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Methyl-1-pentanol, Anglamol 6085U, NSC 91492, iso-Hexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-6(2)4-3-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCCO |
| IUPAC-namn | 4-methylpentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.17 |
| Formel vikt | 102.1045 |