Läs mer
Isohumulone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isohumulone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-12(2)7-9-15-19(24)18(16(22)11-14(5)6)20(25)21(15,26)17(23)10-8-13(3)4/h7-8,14-15,25-26H,9-11H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 362.2093 |