Läs mer
Isoimperatorin, MedChemExpress
Beskrivning
Isoimperatorin is a methanolic extract of the roots of Angelica dahurica shows significant inhibitory effects on acetylcholinesterase (AChE) with the IC50 of 74.6 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoimperatorin |
| CAS | 482-45-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H14O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 8.33 mg/mL (30.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (9.25 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C1C=CC2=C(OC/C=C(C)/C)C3=C(OC=C3)C=C2O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.28 |
| Formel vikt | 270.28 |
| Visa mer |