Läs mer
Isoindoline hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoindoline hydrochloride |
| CAS | 32372-82-0 |
| Molekylformel | C8H10ClN |
| MDL-nummer | MFCD03502377 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | C12=C(CNC2)C=CC=C1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.62 |
| Procent renhet | 97% |