Läs mer
SymLine Isolerande förstärkare
Produktkod. 15922531
Change view
För användning med (utrustning):
Signalbox T1, T5, Signalbox2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15922531 Signalbox T1, T5, Signalbox2 Varje
1 options
Produktkod. 15922531 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 108278
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3995.00 SEK
    3441.31 SEK / Paket med 1
    Save 553.69 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Switchförstärkare för Signalbox-enheter.
  • Lämplig för användning med Signalbox T1, T5, Signalbox2
Specifikationer
Beskrivning Switchförstärkare EU, 2 kanals säkerhetsbarriär, 120 - 230 V AC matning, kontakt eller NAMUR-ingångar / ATEX: Ex II (1) G [Ex ia] IIC, Ex II (1) D [Ex ia] IIIC
För användning med (utrustning) Signalbox T1, T5, Signalbox2
Produkttyp Switch förstärkare