Läs mer
Labconco™ Isoleringsventil
Produktkod. 15183085 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Typ:
Isoleringsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15183085 Isoleringsventil Varje
1 options
Produktkod. 15183085 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7761500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förkorta den tid som krävs för att återupprätta arbetsvakuumnivåer och för att tillhandahålla ett sätt att bestämma slutpunkten. Labconco™ Isoleringsventil är för användning med FreeZone™ Torkar för stoppbrickor och FreeZone™ Torkar för bulkbrickor.
  • Isolerar bricktorken från frystorkningssystemet för att förkorta den tid som krävs för att återupprätta arbetsvakuumnivåerna och för att tillhandahålla ett sätt att bestämma slutpunkten
  • Består av ventil, ventilhandtag, klämmor, kopplingar och monteringsanvisningar
  • Monteras under stödstativet som medföljer facktorken
  • Kan installeras före eller efter att bricktorken har installerats på Freeze Dry System
  • För användning med Stoppering Tray Torkmaskiner 7806020, 7806040 och 7806030 och Bulk Tray Torkmaskiner 7806060 och 7806070.
  • Isoleringsventilen och 6-ports magasinstorkfördelare 7726500 kanske inte fältinstalleras tillsammans.
Specifikationer
Typ Isoleringsventil
Höjd (engelska) 7,75 tum.
Längd (engelska) 8,65 tum.
Fraktvikt (engelska) 5 lb.
Fraktvikt (metrisk) 2.3 kg