Läs mer
Micronova™ Isolatorverktyg och lock
BIOPHARMA
Produktkod. 13118665 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Polyamid (icke-vävd), Polyester, Gummiband
Polyamid (icke-vävd), Polyester, Polyester, Gummiband
Polyester, Polyamid, Elastiskt band
Slätstickad polyester, Uretanskum, Elastiskt band
Texturerad polyester, Polysorb
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13118665 Texturerad polyester, Polysorb Varje
13198665 Polyamid (icke-vävd), Polyester, Gummiband Varje
17521405 Polyamid (icke-vävd), Polyester, Polyester, Gummiband -
13178675 Polyester, Polyamid, Elastiskt band Varje
11922475 Slätstickad polyester, Uretanskum, Elastiskt band Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13118665 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer ITC119NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.80 SEK
    68.08 SEK / Paket med 1
    Save 1.72 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Den vinklade huvudadaptern med en 360° swivel fungerar med en rad moppöverdrag för att effektivt rengöra och desinficera isolatorer, huvar, RABS och liten utrustning i rena och kontrollerade miljöer.
Passar över Moppadaptrar i QDIT- och QPIT-serien. Micronova™ Isolator Tool™ Överdragen är tvättbara, autoklaverbara och återanvändbara.
De Micronova Isolator Tool finns tillgängligt med ett urval av rostfria stål- eller plastplattor och moppöverdragen finns i en rad tyger med valfritt skumlager för att hålla desinfektionsmedel och underlätta vridning. Designad för användning med SSU-seriens universella handtag eller STA-seriens gängade handtag för att passa genom små passager och ge utökad räckvidd.
  • Isolatorverktyg med val av lock
  • Ergonomisk rengöring för isolatorer, huvar, RABS och annan mindre utrustning
  • Modulära och utdragbara handtag passar genom små pass och utökar räckvidden
  • 360° vridbar, vinklad huvudadapter för enkel applicering av rengöringsmedel
  • Adaptern i rostfritt stål (QDIT) är designad för användning med SSU-seriens QD-handtag
  • Plastadaptern (QPIT) är designad för användning med ACME-gängade handtag
  • Överdrag finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber— 80 % polyester, 20 % polyamid, högabsorberande och effektivt vått eller torrt
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tum)
Produkttyp Isolator rengöringsverktygsskydd
Färg Vitt
Längd (engelska) 9 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 22.9 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
Inkluderar En 9 tum. W isolatorverktygsadapter, 50 NovaPoly™ glidskydd och en 12 tum. L handtag i rostfritt stål
För användning med (utrustning) QDIT- och QPIT-seriens renrumsmoppadaptrar
Färgkodad Nej
Material Texturerad polyester, Polysorb