Läs mer
Micronova™ Isolatorverktyg och lock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-3499745 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Mikrofiber, Polyester, Polyamid, Resårband, Polyester, Polyamide, Elastic Band
Non-woven polyamid, Polyester, Gummiband
Non-woven polyamid, Skum inredning, Polyester, Gummiband
Slätstickad polyester, uretanskum, resårband, Urethane Foam, Elastic Band
Texturerad polyester, Polysorb
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13198665
Brand: Micronova™ ITC6209
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den vinklade huvudadaptern med en 360° swivel fungerar med en rad moppöverdrag för att effektivt rengöra och desinficera isolatorer, huvar, RABS och liten utrustning i rena och kontrollerade miljöer.
Passar över Moppadaptrar i QDIT- och QPIT-serien. Micronova™ Isolator Tool™ Överdragen är tvättbara, autoklaverbara och återanvändbara.
De Micronova Isolator Tool finns tillgängligt med ett urval av rostfria stål- eller plastplattor och moppöverdragen finns i en rad tyger med valfritt skumlager för att hålla desinfektionsmedel och underlätta vridning. Designad för användning med SSU-seriens universella handtag eller STA-seriens gängade handtag för att passa genom små passager och ge utökad räckvidd.
  • Isolatorverktyg med val av lock
  • Ergonomisk rengöring för isolatorer, huvar, RABS och annan mindre utrustning
  • Modulära och utdragbara handtag passar genom små pass och utökar räckvidden
  • 360° vridbar, vinklad huvudadapter för enkel applicering av rengöringsmedel
  • Adaptern i rostfritt stål (QDIT) är designad för användning med SSU-seriens QD-handtag
  • Plastadaptern (QPIT) är designad för användning med ACME-gängade handtag
  • Överdrag finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber— 80 % polyester, 20 % polyamid, högabsorberande och effektivt vått eller torrt
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 tum)
Produkttyp Stickade elastiska överdrag i polyester med vadderat överdrag, steril
Färg Vitt
Längd (engelska) 9 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 50/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) Isolatorer, inneslutning och biokåpor i renrums- och buffertområden
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av BSC, huvar, isolatorer och annan utrustning.
Färgkodad No
Material Non-woven polyamid, Polyester, Gummiband