Läs mer
Thermo Scientific™ Isolator Wrap Sterila Contact Sabouraud Dextrose 5.6 Agarplattor med lecitin& Polysorbat 80 - Rumstemperatur
Produktkod. 17782608
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Produktkod. Kvantitet
17782608 10/Pk.
1 options
Produktkod. 17782608 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R111825RT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    186.96 SEK / Paket med 10
    Save 943.04 SEK
    83% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Thermo Scientific™ Remel Isolator Wrap Steril Sabauroud Dextrosagarkontaktplatta med lecitin& Polysorbat 80 används för odling av jäst och svamp.
  • Settling rosa tallrikar (enkelpåse och dubbelpåse) är VHP resistent tillverkad i renrumsmiljö. Detta ger den högsta nivån av sterilitetssäkerhet utan att kompromissa med tillväxtegenskaperna.
  • Varje parti testas för att säkerställa konsekventa, reproducerbara resultat.
  • Lagringsförhållanden: 2 till 25 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 20 °C till °25 C, rumstemperatur
Medietyp Sabouraud Dextrose Agar
Produkttyp Kontaktplatta
För användning med (utrustning) RABS, isolatorer och renrum
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 85 mm