missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 29909-02-2 |
| Molekylformel | C6 D10 H3 N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Isoleucine-2,3,3',3',3',4,4,5,5,5-d10 (9 CI), Isoleucine-2,3,4,4,4',4',4',5,5,5-d10 (8 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-3-(trideuteriomethyl)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.2345 |
| Formel vikt | 141.1574 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?