Läs mer
Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers), TRC
Produktkod. 30179626
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179626 10 mg
30179644 1 mg
30179489 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI81894910MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29909-02-2
Molekylformel C6 D10 H3 N O2
Molekylvikt (g/mol) 141.2345
Synonym Isoleucine-2,3,3′,3′,3′,4,4,5,5,5-d10 (9CI), Isoleucine-2,3,4,4,4′,4′,4′,5,5,5-d10 (8CI)
IUPAC-namn 2-amino-2,3,4,4,5,5,5-heptadeuterio-3-(trideuteriomethyl)pentanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])(N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoleucine-d10 (mixture of diastereomers)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
Formel vikt 141.1574