Läs mer
Isoleucin (L-Isoleucin), LoGiCal
Produktkod. 30461197
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461197 10 mg
1 options
Produktkod. 30461197 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1564.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Isoleucin (L-Isoleucin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Analyt- eller komponentnamn L-Isoleucine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Isoleucine, L-Isoleucine (9 CI, ACI), Isoleucine, L- (8 CI), (2 S,3 S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2 S,3 S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2 S,3 S)-
InChI formel InChI=1 S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S,3 S)-2-amino-3-metylpentansyra
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 131,0946 g/mol