Läs mer
Isoleucin (L-Isoleucin), Mikromol™
Produktkod. 17989894
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17989894 250 mg
1 options
Produktkod. 17989894 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1564.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Isoleucin (L-Isoleucin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Analyt- eller komponentnamn L-Isoleucine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Isoleucine, L-Isoleucine (9CI, ACI), Isoleucine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methylvaleric acid, (S)-Isoleucine, (S,S)-Isoleucine, 2-Amino-3-methylvaleric acid, 2S,3S-Isoleucine, 362: PN: US20220128567 SEQID: 532 claimed protein, 362: PN: US20220178935 SEQID: 532 claimed protein, 516: PN: WO2022056313 SEQID: 532 claimed protein, L-(+)-Isoleucine, L-Ile, L-Norvaline, 3-methyl-, erythro-, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, erythro-L-Isoleucine, Isoleucine, (2S,3ξ)-, NSC 46708, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2S,3S)-
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
LEDER CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.17
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 131,0946 g/mol