Läs mer
Isoleucine O-Benzyl N-Titryl Valsartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoleucine O-Benzyl N-Titryl Valsartan |
| Analyt- eller komponentnamn | Isoleucine O-Benzyl N-Titryl Valsartan |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C51 H51 N5 O3 |
| Synonym | (2S,3S)-Benzyl 3-Methyl-2-(N-((2'-(2-trityl-2H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)pentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C51H51N5O3/c1-4-6-31-47(57)55(48(38(3)5-2)50(58)59-37-40-21-11-7-12-22-40)36-39-32-34-41(35-33-39)45-29-19-20-30-46(45)49-52-54-56(53-49)51(42-23-13-8-14-24-42,43-25-15-9-16-26-43)44-27-17-10-18-28-44/h7-30,32-35,38,48H,4-6,31,36-37H2,1-3H3/t38-,48-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)OCc7ccccc7 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S,3S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]pentanoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |