Läs mer
Isoleucine O-Benzyl N-Trityl Des-pentanal Valsartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoleucine O-Benzyl N-Trityl Des-pentanal Valsartan |
| Analyt- eller komponentnamn | Isoleucine O-Benzyl N-Trityl Des-pentanal Valsartan |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C46 H43 N5 O2 |
| Synonym | (2S,3S)-Benzyl 3-Methyl-2-(((2'-(2-trityl-2H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)amino)pentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C46H43N5O2/c1-3-34(2)43(45(52)53-33-36-18-8-4-9-19-36)47-32-35-28-30-37(31-29-35)41-26-16-17-27-42(41)44-48-50-51(49-44)46(38-20-10-5-11-21-38,39-22-12-6-13-23-39)40-24-14-7-15-25-40/h4-31,34,43,47H,3,32-33H2,1-2H3/t34-,43-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)C(=O)OCc7ccccc7 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S,3S)-3-methyl-2-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methylamino]pentanoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |