Läs mer
Isoleucin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Isoleucine |
| CAS | 443-79-8 |
| Molekylformel | C6 H13 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Isoleucine, DL-Isoleucine, Isoleucine, DL- (8CI), (±)-Isoleucine, DL-Ile, NSC 9958, (2RS,3RS)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, rel-(2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S)-2-amino-3-metylpentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0946 |