Läs mer
Isoleucine Valsartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoleucine Valsartan |
| CAS | 137862-78-3 |
| Molekylformel | C25H31N5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-Isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31N5O3/c1-4-6-11-22(31)30(23(25(32)33)17(3)5-2)16-18-12-14-19(15-13-18)20-9-7-8-10-21(20)24-26-28-29-27-24/h7-10,12-15,17,23H,4-6,11,16H2,1-3H3,(H,32,33)(H,26,27,28,29)/t17-,23-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(CCCC)N([C@@H]([C@H](CC)C)C(O)=O)CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2C3=NN=NN3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.55 |
| Formel vikt | 449.2427 |