Läs mer
Isoleukotoxin Diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoleukotoxin Diol |
| CAS | 73889-55-1 |
| Molekylformel | C18H34O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (9Z,12R,13R)-rel-12,13-Dihydroxy-9-octadecenoic Acid, [R*,R*-(Z)]-12,13-Dihydroxy-9-octadecenoic Acid, rel-(9Z,12R,13R)-12,13-Dihydroxy-9-octadecenoic Acid; |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O4/c1-2-3-10-13-16(19)17(20)14-11-8-6-4-5-7-9-12-15-18(21)22/h8,11,16-17,19-20H,2-7,9-10,12-15H2,1H3,(H,21,22)/b11-8-/t16-,17-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCC[C@H](O)[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vikt | 314.2457 |