Läs mer
MedChemExpress Isoliquiritigenin
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.25 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 961-29-5 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.17% |
| Löslighet | Ethanol : 100 mg/mL (390.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (390.24 mM) |
| Synonym | GU17∣ ISL∣ Isoliquiritigen∣ SJ000286237 |
| Mål | Aldose Reductase∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis |
| Show More |