Läs mer
MedChemExpress Isoliquiritigenin
Produktkod. 16408986
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408986 100 mg
1 options
Produktkod. 16408986 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0102
MedChemExpress Isoliquiritigenin is an anti-tumor flavonoid from the root of Glycyrrhiza glabra, which inhibits aldose reductase with an IC50 of 320 nM. Isoliquiritigenin is a potent inhibitor of influenza virus replication with an EC50 of 24.7 μM.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 256.25 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 961-29-5
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.17%
Löslighet Ethanol : 100 mg/mL (390.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (390.24 mM)
Synonym GU17∣ ISL∣ Isoliquiritigen∣ SJ000286237
Mål Aldose Reductase∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis