Läs mer
Isomalt, TRC
Produktkod. 30137027
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137027 250 mg
17998114 25 mg
17960095 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI821065250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64519-82-0
Molekylformel C12 H24 O11
Molekylvikt (g/mol) 344.31
Synonym Isomalt, (2ξ)-6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-arabino-hexitol, C-Isomaltidex, GalenIQ 801, GalenIQ 980, Hydrogenated isomaltulose, IsoMaltidex 16502, Isomalt, Isomalt DC 110, Isomalt PF, Isomaltidex, Palatinit, Palatinit C, Palatinit GS, Palatinit GSP, Palatinit M, Palatinit PM, Palatinit PN, Palatinit PNM 2, Palatinit PNP, Palatinitol, Palatinose PNP
IUPAC-namn (3R,4R,5R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OCC(C(C(C(CO)O)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isomalt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4?,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Formel vikt 344.1319
Procent renhet >95%