Läs mer
Isomaltose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isomaltose |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1 |
| Formel vikt | 342.1162 |
| Procent renhet | >95% |