Läs mer
Isomaltotrios, TRC
Produktkod. 30400803
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400803 50 mg
30397160 25 mg
30404153 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30400803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82129850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3371-50-4
Molekylformel C18H32O16
Molekylvikt (g/mol) 504.44
Synonym O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-D-Glucose, 6-α-Isomaltosylglucose
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R)-6-((((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)metyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
LEDER C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)OC[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O2)OC[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H](C(O3)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isomaltotriose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 504.17
Procent renhet >95%