Läs mer
Isomaltotrios, TRC
Produktkod. 30404153
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404153 10 mg
30400803 50 mg
30397160 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404153 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82129810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3371-50-4
Molekylformel C18H32O16
Molekylvikt (g/mol) 504.44
Synonym O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-D-Glucose, 6-α-Isomaltosylglucose
IUPAC-namn (3R,4S,5S,6R)-6-((((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(((((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)metyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
LEDER C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)OC[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O2)OC[C@@H]3[C@H]([C@@H]([C@H](C(O3)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isomaltotriose
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
Formel vikt 504.17
Procent renhet >95%