Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Isomaltuloshydrat, 98%
Produktkod. 15169243 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15169243 25 g Glasflaska 25g
15179243 100 g Glasflaska 100g
15199243 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15169243 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 225950250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 343336-76-5 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 343336-76-5
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD11100373
InChI-nyckel PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
Synonym 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl methoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate
PubChem CID 126970043
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]metoxi]oxan-3,4,5-triol;hydrat
LEDER OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isomaltulose hydrate
Smältpunkt 122.0°C to 124.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Specifik rotation + 100.00
Formel vikt 342.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.