Läs mer
Isomangiferin, MedChemExpress
Produktkod. 16491498
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491498 5 mg -
16489088 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491498 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0772
MedChemExpress Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.
Isomangiferin, a natural product, is reported to have antiviral activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isomangiferin
Fysisk form Solid
CAS 24699-16-9
Färg Light Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18O11
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (118.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC(O)=C2C(OC3=CC(O)=C(O)C=C3C2=O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Molekylvikt (g/mol) 422.34
Formel vikt 422.34
Procent renhet 99.6%