Läs mer
Isomanniddinitrat, TRC
Produktkod. 30005497
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005497 1 g
30003406 100 mg
30003895 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005497 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8213351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 551-43-9
Molekylformel C6 H8 N2 O8
Molekylvikt (g/mol) 236.14
Synonym Isomannit Dinitrate
IUPAC-namn [(3R,3aS,6R,6aS)-6-nitrooxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl] nitrat
LEDER [O-][N+](=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)O[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isomannide Dinitrate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Formel vikt 236.0281