missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-Isomenthone (Contains ~20% of trans-isomer), TRC

Produktkod. 30137075
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30137075 2.5 g 2.5g
17944885 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8213302.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 491-07-6
Molekylformel C10 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Synonym Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2R,5R)-rel-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, cis-, p-Menthan-3-one, cis- (8CI), (+/-)-Isomenthone, Isomenthone, cis-Menthone, cis-p-Menthan-3-one, cis-p-Menthone, dl-Isomenthone, rel-(2R,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, alpha-Isomenthone
IUPAC-namn (2R,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
LEDER CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)CC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (±)-Isomenthone
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Formel vikt 154.1358
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.