Läs mer
(+)-Isomenthone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isomenthone |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 154.1358 |
| Procent renhet | >95% |