Läs mer
Isometamidium Bromide Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isometamidium bromide hydrobromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H25N7.2BrH/c1-2-35-26-16-20(29)11-13-24(26)23-14-12-22(17-25(23)27(35)18-7-4-3-5-8-18)33-34-32-21-10-6-9-19(15-21)28(30)31;;/h3-17,29H,2H2,1H3,(H4,30,31,32,33);2*1H |
| Formel vikt | 619.0695 |
| Procent renhet | >95% |