Läs mer
Isometheptene-d3 Maleate, TRC
Produktkod. 30396941
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396941 50 mg
30389668 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30396941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82132750MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1795136-87-6
Molekylformel C13H20D3NO4
Molekylvikt (g/mol) 260.34
Synonym N-(Methyl-d3)-6-methyl-5-hepten-2-amine (2Z)-2-Butenedioate, N-(Methyl-d3)-6-methyl-5-hepten-2-amine (Z)-2-Butenedioate
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;6-methyl-N-(trideuteriomethyl)hept-5-en-2-amine
LEDER [2H]C([2H])([2H])NC(C)CCC=C(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isometheptene-d3 Maleate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H19N.C4H4O4/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4;5-3(6)1-2-4(7)8/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i4D3;
Formel vikt 260.1815