Läs mer
Isometheptene Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isometheptene Maleate |
| CAS | 51277-00-0 |
| Molekylformel | C9 H19 N . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N,6-Dimethyl-5-hepten-2-amine (2Z)-2-Butenedioate, N,6-Dimethyl-5-hepten-2-amine (Z)-2-Butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19N.C4H4O4/c1-8(2)6-5-7-9(3)10-4;5-3(6)1-2-4(7)8/h6,9-10H,5,7H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CNC(C)CCC=C(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | N,6-dimethylhept-5-en-2-amine;maleic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.33 |
| Formel vikt | 257.1627 |