Läs mer
Isoniazid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoniazid-D4 |
| CAS | 774596-24-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 2H4 H3 N3 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid, hydrazide (9CI), 4-Pyridine-2,3,5,6-d4-carboxylic acid hydrazide, Isoniazid-d4, Isoniazid-D4, Isonicotinoyl-d4-hydrazide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c([2H])c(C(=O)NN)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carbohydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.16 |
| Visa mer |