Läs mer
Isoniazid, MedChemExpress
Produktkod. 16478236
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478236 100 mg
1 options
Produktkod. 16478236 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0329
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Isoniazid (INH) is a prodrug and must be activated by a bacterial catalase-peroxidase enzyme KatG. Isoniazid is bactericidal to rapidly dividing mycobacteria and has anti-tuberculostatic activity.
Isoniazid (INH) is a prodrug and must be activated by a bacterial catalase-peroxidase enzyme KatG. Isoniazid is bactericidal to rapidly dividing mycobacteria and has anti-tuberculostatic activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoniazid
Fysisk form Solid
CAS 54-85-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H7N3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym INH Isonicotinic acid hydrazide Isonicotinic hydrazide
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (364.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (243.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=NC=C1)NN
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99.68%