Läs mer
Isoniazid, Mikromol™
Produktkod. 30052021
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30052021 250 mg
1 options
Produktkod. 30052021 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1529.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Isoniazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoniazid
CAS 54-85-3
Analyt- eller komponentnamn Isoniazid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H7 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Isoniazid, pyridine-4-carbohydrazide
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
LEDER NNC(=O)c1ccncc1
IUPAC-namn Pyridin-4-karbohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 137,0589 g/mol