Läs mer
Isoniazid, TRC
Produktkod. 30137154
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137154 1 g
17953255 50 mg
17993355 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8214501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-85-3
Molekylformel C6 H7 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Synonym Isoniazid, 4-Pyridinecarboxylic acid, hydrazide (9CI, ACI), Isonicotinic acid hydrazide (8CI), 4-(Hydrazinocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinecarbonylhydrazine, 4-Pyridinecarboxylic hydrazide, 4-Pyridylcarbonylhydrazide, 5015 R.P., [(4-Pyridinylcarbonyl)oxy]hydrazine, Armazid, Armazide, Atcotibine, Cedin, Cotinazin, Dianicotyl, Dinacrin, Ditubin, Eralon, Ertuban, Eutizon, FSR 3, GINK, HIA, Hidranizil, Hidrasonil, Hycozid, Hydrazid, Hyzyd, Ipcazide, Isidrina, Isobicina, Isocaldin, Isocid, Isocotin, Isokin, Isolyn, Isonex, Isoniazid SA, Isoniazide, Isonicid, Isonico, Isonicotan, Isonicotinic acid hydrazyde, Isonicotinic hydrazide, Isonicotinohydrazide, Isonicotinoyl hydrazide, Isonicotinoylhydrazine, Isonidrin, Isonilex, Isonindon, Isonizide, Isotebezid, Isozide, Isozin, Isozyd, Lafepe, Laniazid, Mayambutol, MeSH ID: D007538, Mybasan, Neoteben, Neoxin, Neumandin, Nevin, Niadrin, Nicetal, Nicizina, Niconyl, Nicotibina, Nicotisan, Nicozide, Nidaton, Nidrazid, Nikozid, Niplen, Nitadon, NSC 9659, Nydrazid, Nyscozid, Pelazid, Preparation 6424, Pycazide, Pyricidin, Pyridine-4-carbohydrazide, Pyrizidin, Raumanon, Retozide, Rimicid, Rimifon, Rimiphone, Rimitsid, Robisellin, RU-EF-Tb, Sauterazid, Solonex, T.B. Razide, TB-Vis, Tebecid, Teebaconin, Tekazin, Tibinide, Tibizide, Tisin, Tisiodrazida, Tizide, Tubazid, Tubazide, Tubeco, Tubicon, Tubilysin, Tubomel, Tyvid, Unicozyde, Vazadrine, Vederon, Zidafimia, Zinadon, Zonazide
IUPAC-namn Pyridin-4-karbohydrazid
LEDER NNC(=O)c1ccncc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoniazid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Formel vikt 137.0589
Procent renhet >95%