Läs mer
Isonicoteine-3,4,5,6-d4, TRC
Produktkod. 30180359
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180359 1 mg
30180351 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30180359 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8216801MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1020719-56-5
Molekylformel C10H4D4N2
Molekylvikt (g/mol) 160.21
Synonym 2,3'-Bipyridine-3,4,5,6-d4, 2,3’-Dipyridyl-3,4,5,6-d4
LEDER [2H]C1=NC(C2=CN=CC=C2)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonicoteine-3,4,5,6-d4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-8H/i1D,2D,5D,7D