Läs mer
Isonicoteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isonicoteine |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-8H |
| Formel vikt | 156.0687 |
| Procent renhet | >95% |