Läs mer
Isonicotinamide, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10446930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Plastic bottle
Produktkod.
10446930 25g; Plastic bottle
1 options
Produktkod. 10446930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122580250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonicotinamide
CAS 1453-82-3
Smältpunkt 155°C to 158°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C6H6N2O
MDL-nummer MFCD00006432
Kvantitet 25 g
Beilstein 22, 46
Synonym isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
InChI-nyckel VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=CC=C1C(=O)N
IUPAC-namn pyridine-4-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 122.127
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
Formel vikt 122.13
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder