Läs mer
Isonicotinamide, 99%
Produktkod. 11423717
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423717 50 g 50g
11438870 100 g 100g
11433717 250 g 250g
11448870 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11423717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18190.18
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1453-82-3 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1453-82-3
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.127
MDL-nummer MFCD00006432
InChI-nyckel VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9q
PubChem CID 15074
ChEBI CHEBI:6031
IUPAC-namn pyridin-4-karboxamid
LEDER C1=CN=CC=C1C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonicotinamide
Smältpunkt 155°C to 158°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2173
Formel vikt 122.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.