missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isonicotinamide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isonicotinamide-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 1219799-40-2 |
| Molekylformel | C6 2H4 H2 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Isonicotinamide-d4, Isonicotinamide-2,3,5,6-D4, 4-Pyridinecarboxamide-2,3,5,6-d4, 4-(Aminocarbonyl)-2,3,5,6-tetradeuteriopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c([2H])c(C(=O)N)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuteriopyridine-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vikt | 126.0731 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?