Läs mer
Isonicotinamide, Mikromol™
Produktkod. 17912686
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912686 25 mg
17934166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17912686 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0552.010025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isonicotinamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonicotinamide
CAS 1453-82-3
Analyt- eller komponentnamn Isonicotinamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H6 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, gamma-Pyridinecarboxamide, Isoniazid Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
LEDER NC(=O)c1ccncc1
IUPAC-namn pyridine-4-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 122.048 g/mol