Läs mer
Isonicotinamide, Mikromol™
Beskrivning
Isonicotinamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isonicotinamide |
| CAS | 1453-82-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Isonicotinamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, gamma-Pyridinecarboxamide, Isoniazid Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| LEDER | NC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC-namn | pyridine-4-carboxamide |
| Visa mer |